N,N'-Diphénylbenzidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4,4'-Bis(phenylamino)biphenyl, N4,N4'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
A13802.06
A13802.14
A13802.06EA
55.4
EUR
A13802.06
A13802.14
N,N'-Diphénylbenzidine ≥98%
N,N'-Diphénylbenzidine
Purity: 98%
CAS No.: 531-91-9
Molecular Formula: C24H20N2
Formula Weight: 336.44
Odour: Odourless
Melting Point: 246-250°
Beilstein Reference: 2220993
Merck Reference: 14,3319
MDL No.: MFCD00003016
Formule:
C₂₄H₂₀N₂ Point de fusion: 246…250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003016 Numéro CAS: 531-91-9 EINECS: 208-521-7 Merck Index: 14,3319 |