Imprimer
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)
Fournisseur: Roth Carl
7101.1 7101.2
ROTH7101.1EA 0 EUR
ROTH7101.1 ROTH7101.2
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)
Formule: C₇H₁₄NNaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070007
Numéro CAS: 79803-73-9