Imprimer
MOPSO
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
7117.1 7117.2 7117.3
ROTH7117.1EA 0 EUR
ROTH7117.1 ROTH7117.2 ROTH7117.3
MOPSO
MOPSO
Formule: C₇H₁₅NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009629
Numéro CAS: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6