Imprimer
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21106.01 B21106.03
B21106.01EA 44.4 EUR
B21106.01 B21106.03
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Purity: 98% CAS No.: 13991-08-7 Molecular Formula: C26H22P2 Formula Weight: 446.47 Melting Point: 185-189° MDL No.: MFCD00014081
Formule: C₃₀H₂₄P₂
MW: 446.46 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014081
Numéro CAS: 13991-08-7