Imprimer
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
A12054.0B A12054.0I
A12054.0BEA 88.4 EUR
A12054.0B A12054.0I
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium ≥98%
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 1562-00-1 Molecular Formula: HO(CH2)2SO3Na Formula Weight: 148.11 Melting Point: 191-194° Beilstein Reference: 3633992
Formule: C₂H₅NaO₄S
MW: 148.11 g/mol
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007534
Numéro CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6