Imprimer
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
205000010 205005000
ACRO205000010EA 67.4 EUR
ACRO205000010 ACRO205005000
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium 98%
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium
Formule: C₂H₅NaO₄S
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007534
Numéro CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Titration after Ion exchange ≥97.5 %