Imprimer
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20744.0100 8.20744.0500
8.20744.0100EA 81.6 EUR
8.20744.0100 8.20744.0500
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Formule: C₃H₅KOS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004931
Numéro CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 209 - 214 °C decomposes
Molar Mass 160.3 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
Hill Formula C3H5KOS2