Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 140-89-6
Molecular Formula: C3H5KOS2
Formula Weight: 160.30
Flash Point: 205°(401°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.558
Appearance: Yellow
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3596974
Merck Reference: 14,7696
MDL No.: MFCD00004931
Formule:
C₃H₅KOS₂ Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.) Densité: 1,558 Point d'éclair: 205 °C (401 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004931 Numéro CAS: 140-89-6 EINECS: 205-439-3 Merck Index: 14,7696 |