Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium
Fournisseur: Roth Carl
|
Attention
|
Synonyms:
Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol acetate salt, Trimethylolaminomethane acetate, Tris acetate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acetate
7125.1
7125.2
ROTH7125.1EA
0
EUR
ROTH7125.1
ROTH7125.2
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH MW: 181.1870 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038951 Numéro CAS: 6850-28-8 EINECS: 229-939-6 |