Imprimer
N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine (MEGA-9)
Fournisseur: G Bioscienes
DG019 DG020
DG019EA 342 EUR
DG019 DG020
N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine (MEGA-9)
N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine (MEGA-9)
Formule: C₁₆H₃₃NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 85261-19-4