Imprimer
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Fournisseur: Serva
Attention
30130.02 30130.03
SERA30130.02EA 0 EUR
SERA30130.02 SERA30130.03
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Formule: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150615
Numéro CAS: 81012-89-7