Imprimer
Vert brillant
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate
A12801.14 A12801.22
A12801.14EA 23.5 EUR
A12801.14 A12801.22
Vert brillant
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
CAS No.: 633-03-4 Molecular Formula: C27H34N2O4S Formula Weight: 482.65 Melting Point: 210° dec. Beilstein Reference: 3901207 Merck Reference: 14,1374 MDL No.: MFCD00011880
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482.65 g/mol
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
EINECS: 211-190-1