Imprimer
Vert de methyle
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
29295.01 29295.02
SERA29295.01EA 0 EUR
SERA29295.01 SERA29295.02
Vert de methyle
Vert de methyle
Formule: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
MW: 653.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151094
Numéro CAS: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4