Imprimer
Vert de methyle, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
414380250 414381000
ACRO414380250EA 108 EUR
ACRO414380250 ACRO414381000
Vert de methyle, pur, certifié
Vert de methyle
Formule: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Point de fusion: 233 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151094
Numéro CAS: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark brown-red Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 630 to 635 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.86 to 1.11
Visual transition interval from pH 0.2 (yellow) to pH 1.8 (blue)
BSC Certification Passes