Imprimer
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxy-2-méthylfuranne
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01757DA SB01757EA
MAYBSB01757DAEA 0 EUR
MAYBSB01757DA MAYBSB01757EA
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxy-2-méthylfuranne
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxy-2-méthylfuranne
Formule: C₇H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00126939
Numéro CAS: 22414-24-0
EINECS: 244-972-6