Acide diphénylphosphinique
Fournisseur: Cayman Chemical
10011337-10
10011337-100
10011337-50
10011337-250
CAYM10011337-10EA
0
EUR
CAYM10011337-10
CAYM10011337-100
CAYM10011337-50
CAYM10011337-250
Acide diphénylphosphinique
Acide diphénylphosphinique
Formule:
C₁₂H₁₁O₂P |
Numéro MDL:
MFCD00002132 Numéro CAS: 1707-03-5 EINECS: 216-948-5 |