Acide diphénylphosphinique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A11563.06
A11563.14
A11563.22
A11563.06EA
53.6
EUR
A11563.06
A11563.14
A11563.22
Acide diphénylphosphinique ≥99%
Acide diphénylphosphinique
Purity: 99%
CAS No.: 1707-03-5
Molecular Formula: C12H11O2P
Formula Weight: 218.19
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 2804567
Formule:
C₁₂H₁₁O₂P Point de fusion: 193…197 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002132 Numéro CAS: 1707-03-5 EINECS: 216-948-5 |