TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,3',3''-Phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, TCEP, Tris(2-carboxyethyl)phosphine, hydrochloride
363830010
363830100
ACRO363830010EA
90
EUR
ACRO363830010
ACRO363830100
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Formule:
C₉H₁₆ClO₆P MW: 286.65 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00145469 Numéro CAS: 51805-45-9 ONU: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (50mg/ml water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |