Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(2-Oxopropyl)triphenylphosphonium chloride
A14691.14
A14691.22
A14691.36
A14691.14EA
34.7
EUR
A14691.14
A14691.22
A14691.36
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium ≥99%
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium
Purity: 99%
CAS No.: 1235-21-8
Molecular Formula: C21H20ClOP
Formula Weight: 354.82
Melting Point: 244-248°
MDL No.: MFCD00011813
Formule:
C₂₁H₂₀ClOP Point de fusion: 244…248 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011813 Numéro CAS: 1235-21-8 EINECS: 214-974-1 |