Imprimer
Bromure de acétonyltriphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22434.06 B22434.14
B22434.06EA 50.1 EUR
B22434.06 B22434.14
Bromure de acétonyltriphénylphosphonium ≥98%
Bromure de acétonyltriphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 2236-01-3 Molecular Formula: C21H20BrOP Formula Weight: 399.27 Melting Point: 226-227° Beilstein Reference: 3802148
Formule: C₂₁H₂₀BrOP
Point de fusion: 226…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051863
Numéro CAS: 2236-01-3
EINECS: 218-796-5