Imprimer
Acide dibenzoyl-D-tartrique, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
B24754.09 B24754.18 B24754.30
B24754.09EA 25.1 EUR
B24754.09 B24754.18 B24754.30
Acide dibenzoyl-D-tartrique, anhydre 99%
Acide dibenzoyl-D-tartrique
Purity: 99% CAS No.: 17026-42-5 Molecular Formula: C18H14O8 Formula Weight: 358.31 Melting Point: 154-156° Beilstein Reference: 2227343
Formule: C₁₈H₁₄O₈
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063222
Numéro CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1