Imprimer
Acide dibenzoyl-D-tartrique 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
302510250 302511000 302515000
ACRO302510250EA 36.7 EUR
ACRO302510250 ACRO302511000 ACRO302515000
Acide dibenzoyl-D-tartrique 98+%
Acide dibenzoyl-D-tartrique
Formule: C₁₈H₁₄O₈
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063222
Numéro CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +117° to +123° (20 °C, 589 nm) (c=5, methanol)