Acide dibenzoyl-L-tartrique, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
A16181.14
A16181.22
A16181.36
A16181.14EA
31.2
EUR
A16181.14
A16181.22
A16181.36
Acide dibenzoyl-L-tartrique, anhydre 99%
Acide dibenzoyl-L-tartrique
Purity: 99%
CAS No.: 2743-38-6
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00003074
Formule:
C₁₈H₁₄O₈ Point de fusion: 154…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003074 Numéro CAS: 2743-38-6 EINECS: 220-374-0 |