(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22972.14
B22972.22
B22972.14EA
103
EUR
B22972.14
B22972.22
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98%
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 32634-66-5
Molecular Formula: C20H18O8
Formula Weight: 386.36
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 2022481
Formule:
C₂₀H₁₈O₈ Point de fusion: 166…171 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064440 Numéro CAS: 32634-66-5 EINECS: 251-131-7 |