Imprimer
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
L17292.06 L17292.14
L17292.06EA 54.4 EUR
L17292.06 L17292.14
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥97%
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Purity: 97% CAS No.: 358-67-8 Molecular Formula: C6H13F3O2Si Formula Weight: 202.25 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.3576 Boiling Point: 85°/150mm Beilstein Reference: 1753237 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053175
Formule: C₆H₁₃F₃O₂Si
Point d'ébullition: 85 °C (150 mmHg)
Densité: 1.100
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053175
Numéro CAS: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
ADR: 3,III