Imprimer
Alizarin red S (sodium salt)
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate, C.I. 58005, Alizarin sulphonic acid disodium salt, Alizarin Red S sodium
0348.1 0348.2
ROTH0348.1EA 0 EUR
ROTH0348.1 ROTH0348.2
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8