Imprimer
Alizarin red S (sodium salt), pur, certifié
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate, C.I. 58005, Alizarin sulphonic acid disodium salt, Alizarin Red S sodium
400480250 400481000
ACRO400480250EA 126 EUR
ACRO400480250 ACRO400481000
Alizarin red S (sodium salt), pur, certifié
Alizarin red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 599 nm
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes