4,9-Diazadodécamethylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
132750010
132750050
ACRO132750010EA
58.8
EUR
ACRO132750010
ACRO132750050
4,9-Diazadodécamethylenediamine 97%
4,9-Diazadodécamethylenediamine
Formule:
C₁₀H₂₆N₄ Point d'ébullition: 130 °C (,1 mmHg) Point de fusion: 26…30 °C Densité: 0,937 g/cm³ Point d'éclair: 110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008215 Numéro CAS: 71-44-3 EINECS: 200-754-2 ONU: 3259 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or low melting mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 26 to 30 °C |
Water | ≤3 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % (On dry substance) |