Imprimer
Éthanolate de lithium 1 mol/l dans l'éthanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
380171000 380178000
380171000.EA 87.6 EUR
380171000. 380178000.
Éthanolate de lithium 1 mol/l dans l'éthanol, AcroSeal®
Éthanolate de lithium
Formule: C₂H₅LiO
Densité: 0,82 g/cm³
Point d'éclair: 9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050493
Numéro CAS: 2388-07-0
ONU: 3274
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to orange Solution
Strength 0.90 to 1.10 M