Imprimer
2,6-Dibromoanthracène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D3171-1G D3171-5G
TCIAD3171-1GEA 403 EUR
TCIAD3171-1G TCIAD3171-5G
2,6-Dibromoanthracène ≥98.0% (par HPLC)
2,6-Dibromoanthracène
Formule: C₁₄H₈Br₂
Numéro MDL: MFCD08276341
Numéro CAS: 186517-01-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82068c375c5f82ad1a503730b6b8517bfa23b194&vid=82068c375c5f82ad1a503730b6b8517bfa23b194&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%