Imprimer
NADH-Na₂, forme réduite, trihydraté
Fournisseur: Molekula
Attention
19152391-1G 19152391-5G
MOLE19152391-1GEA 0 EUR
MOLE19152391-1G MOLE19152391-5G
NADH-Na₂, forme réduite, trihydraté
NADH-Na2, forme réduite, trihydraté
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3