Imprimer
Pourpre de m-crésol, pur qualité Indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2',2''-Dimethylphenolsulphonphthalein, m-Cresolsulphonphthalein, MCP, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
228200050 228200100 228200500
ACRO228200050EA 47.9 EUR
ACRO228200050 ACRO228200100 ACRO228200500
Pourpre de m-crésol, pur qualité Indicateur
Pourpre de m-crésol
Formule: C₂₁H₁₈O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005871
Numéro CAS: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (578 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)