Imprimer
Ammonium chlorure 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
21415.2000 21415.3000 21415.5300
KRAF21415.2000EA 69.6 EUR
KRAF21415.2000 KRAF21415.3000 KRAF21415.5300
Ammonium chlorure 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Ammonium chlorure
Formule: NH₄Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM