Imprimer
5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B25731.03 B25731.06
B25731.03EA 101 EUR
B25731.03 B25731.06
5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 436799-32-5 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 76-78°/18mm MDL No.: MFCD06657686
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226.00 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657686
Numéro CAS: 436799-32-5