Imprimer
Méthanolate de potassium 30 - 35% methanol zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potassium methoxide, Potassium methylate
MQ200
8.14222.0100 8.14222.0500 8.14222.9025
8.14222.0100EA 37.8 EUR
8.14222.0100 8.14222.0500 8.14222.9025
Méthanolate de potassium 30 - 35% methanol zS, Sigma-Aldrich®
Méthanolate de potassium
Formule: CH₃KO
MW: 70.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012416
Numéro CAS: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
ONU: 2920
ADR: 8 (3) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 29.7 °C
Refractive Index 1.3654 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O)
Ignition Point 415 °C DIN 51794