4-Méthylnonane-5-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B23167.09
B23167.18
B23167.30
B23167.09EA
55.9
EUR
B23167.09
B23167.18
B23167.30
4-Méthylnonane-5-ol ≥98%
4-Méthylnonane-5-ol
Purity: 98%
CAS No.: 154170-44-2
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Refractive Index: 1.4360
Formule:
C₁₀H₂₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046696 Numéro CAS: 154170-44-2 |