Erbium (III) sulfate octahydraté ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
40092.06
40092.09
40092.18
40092.06EA
59.7
EUR
40092.06
40092.09
40092.18
Erbium (III) sulfate octahydraté ≥99.9%
Erbium (III) sulfate octahydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-52-4
Molecular Formula: Er2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 766.82 (622.70anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.205
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00149696
Formule:
Er₂O₁₂S₃·8H₂O MW: 766.82 g/mol (622.70 anhy) Point de fusion: Déc. Densité: 3.205 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149696 Numéro CAS: 10031-52-4 EINECS: 236-779-0 |