Imprimer
Dichlorure de glutaryle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Glutaryl chloride, Glutaryl dichloride, Glutaroyl dichloride
119990250 119991000
ACRO119990250EA 57 EUR
ACRO119990250 ACRO119991000
Dichlorure de glutaryle 97%
Dichlorure de glutaryle
Formule: C₅H₆Cl₂O₂
Densité: 1.324 g/cm³
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000755
Numéro CAS: 2873-74-7
EINECS: 220-711-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %