Imprimer
1-Bromo-4-(ethylthio)benzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L13718.22 L13718.06 L13718.14
L13718.22EA 267 EUR
L13718.22 L13718.06 L13718.14
1-Bromo-4-(ethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Purity: 97% CAS No.: 30506-30-0 Molecular Formula: C8H9BrS Formula Weight: 217.13 Refractive Index: 1.6069 Boiling Point: 109-111°/2mm MDL No.: MFCD01318109
Formule: C₈H₉BrS
Point d'ébullition: 109…111 °C (2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318109
Numéro CAS: 30506-30-0