Imprimer
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8845-25G PC8845-100G
APOSPC8845-25GEA 58 EUR
APOSPC8845-25G APOSPC8845-100G
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Br₂FN
Numéro MDL: MFCD07368619
Numéro CAS: 473596-07-5