Bromure de diméthyldioctadécylammonium 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
408260250
408260050
408261000
ACRO408260250EA
266
EUR
ACRO408260250
ACRO408260050
ACRO408261000
Bromure de diméthyldioctadécylammonium 99+%
Bromure de diméthyldioctadécylammonium
Formule:
C₃₈H₈₀BrN Point de fusion: 151…157 °C Densité: 1,047 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041975 Numéro CAS: 3700-67-2 EINECS: 223-037-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥150 °C clear point |
Titration Argentometric | 99.0 to 101.0 % |
TLC | ≥99.0 % |