Imprimer
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethylhexadecyldimethylammonium Bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide, Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
211871000 211875000
ACRO211871000EA 72.6 EUR
ACRO211871000 ACRO211875000
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure 99%
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure
Formule: C₂₀H₄₄BrN
Point de fusion: 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011774
Numéro CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %