Imprimer
Bromure de didodécyldiméthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
407121000 407120250
ACRO407121000EA 438 EUR
ACRO407121000 ACRO407120250
Bromure de didodécyldiméthylammonium 99%
Bromure de didodécyldiméthylammonium
Formule: C₂₆H₅₆BrN
MW: 462.65 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041969
Numéro CAS: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %