Imprimer
Dipentyle phtalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Di-n-pentyl phthalate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
80154-1ML 80154-5ML
80154-1MLEA 59 EUR
80154-1ML 80154-5ML
Dipentyle phtalate, Supelco®
Dipentyle phtalate
Formule: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041934
Numéro CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
ONU: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55a2f3c4a5e31baea1baadc9e6827de6212f6d3&vid=4dc14ab2a7463ee9467291051c6c58f4f945e692&prid=web&clid=SAPDAM