Imprimer
4-Bromo-6-chloro-o-crésol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
SB01216DA SB01216EA SB01216EE
MAYBSB01216DAEA 0 EUR
MAYBSB01216DA MAYBSB01216EA MAYBSB01216EE
4-Bromo-6-chloro-o-crésol
4-Bromo-6-chloro-o-crésol
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221.4800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002167
Numéro CAS: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4