Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Fournisseur: Serva
|
Attention
|
21295.01
21295.02
SERA21295.01EA
0
EUR
SERA21295.01
SERA21295.02
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Formule:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ Point de fusion: 290 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013053 Numéro CAS: 2353-45-9 EINECS: 219-091-5 Merck Index: 13,03970 |