Imprimer
NADH-Na2,forme réduite
Fournisseur: Serva
Synonyms: Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
30312.01 30312.02 30312.03 30312.04
SERA30312.01EA 28 EUR
SERA30312.01 SERA30312.02 SERA30312.03 SERA30312.04
NADH-Na2,forme réduite
NADH-Na2 forme réduite
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3