Imprimer
Ammonium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
15927.2000 15927.3000 15927.5300
KRAF15927.2000EA 0 EUR
KRAF15927.2000 KRAF15927.3000 KRAF15927.5300
Ammonium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Ammonium chlorure
Formule: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Point de fusion: 335
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM