Imprimer
Ammonium chlorure 100 g/l, grade Technique
Fournisseur: Bernd Kraft
06115.2000 06115.3000 06115.5020
KRAF06115.2000EA 0 EUR
KRAF06115.2000 KRAF06115.3000 KRAF06115.5020
Ammonium chlorure 100 g/l, grade Technique
Ammonium chlorure
Formule: NH₄Cl
Densité: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM