Imprimer
Méthanolate de sodium 30% dans le methanol pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Sodium methylate, Sodium methanolate
20433.3700 20433.4700
KRAF20433.3700EA 60.4 EUR
KRAF20433.3700 KRAF20433.4700
Méthanolate de sodium 30% dans le methanol pour la synthèse
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Point de fusion: 127
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1289
ADR: 3 III